Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säulen
Nutzen Sie die am häufigsten in der Gaschromatographie verwendete MS-Phase: die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-Säule, eine 5 % Phenylphase.
Marke:  Thermo Scientific™ 26098-3530
731.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15581790
  • 735.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säule ist eine 5 %-Phenylphase und die am häufigsten verwendete MS-Phase in der Gaschromatographie.
  • Low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
  • Exceptional inertness ideal for analysis of active compounds
  • Equivalent to USP G27 phase
  • Similar to Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
  • Recommended for:
  • Semivolatiles
  • Phenols
  • Amines
  • Residual solvents and solvent impurities
  • Drugs of abuse
  • Pesticides
  • PCB cogeners
  • Aroclor mixes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    330/350 °C
    0.53 mm
    TraceGOLD™ TG-5 MS
    Active Compounds Analysis, GC/MS for Analysis of Active Compounds
    30 m
    0.53 mm
    TraceGOLD
    G27, G36
    5 μm
    Niedrige Polarität
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säulen > TG-5MS 30mX0.53mmX5.0μm
    Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.