Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC-Säulen
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC-Säule ermöglicht die Analyse von Aminen im ppm-Bereich ohne Säulen-Priming.
Marke:  Thermo Scientific™ 26097-2970
770.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10713107
  • 773.98 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC-Säule ermöglicht die Analyse von Aminen im ppm-Bereich ohne Säulen-Priming.
  • Gering polare Phase, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Die Glasoberfläche wurde chemisch geändert, um den Nachlauf aktiver basischer Verbindungen zu reduzieren
  • Ermöglicht auch die Analyse neutraler oder schwach saurer Verbindungen (z. B. Phenole) und Verbindungen mit wasserstoffbindungsanfälligen Sauerstoffgruppen
  • Geringes Säulenbluten bei maximaler Betriebstemperatur
Empfohlen für:
  • Amine und andere basische Verbindungen, einschließlich Alkylamine, Diamine, Triamine, Ethanolamine
  • Stickstoffhaltige Heterocyclide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
300/315 °C
0,32 mm
TraceGOLD™ TG-5 MS Amine
1 μm
Niedrige Polarität
0,32 mm
TraceGOLD
GC/MS für die Analyse von Aminen und anderen basischen Verbindungen, einschließlich Alkylamine, Diamine, Triamine und Ethanolamine, GC/MS für stickstoffhaltige Heterocyclen
30 m
Dicke 1 μm; Innendurchmesser 0,32 mm; Länge 30 m
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.