Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC-Säulen
Diese Säulen bieten einen höheren Phenylgehalt mit hilfreichen Änderungen der Elutionsreihenfolge und der Retentionszeit.
Marke: Thermo Scientific™ 26094-2250
Description
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS-Säulen bieten einen höheren Phenylgehalt mit hilfreichen Änderungen der Elutionsreihenfolge und der Retentionszeit.
- Phase mittlerer Polarität, 35 % Diphenyl/65 % Dimethyl-Polysiloxan
- Entsprechend USP G42-Phase
- Organochlor-Pestizide und Herbizide
- Arzneimittel
- PCB-Kongener
- Aroclor-Gemische
- Sterole
- Harzsäuren
- Phthalatester
Specifications
300/320 °C | |
0,53 mm | |
G42 | |
0,5 μm | |
Mittelpolar |
0,53 mm | |
TraceGOLD™ TG-35 MS | |
GC/MS für chlororganische Pestizide und Herbizide, GC/MS für Pharmazeutika, GC/MS für PCB-Kongenere, GC/MS für Aroclor-Mischungen, Sterole, Rosinsäuren und Phthalatester | |
30 m | |
Dicke 0,5 μm; Innendurchmesser 0,53 mm; Länge 30 m |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.