Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC-Säulen
Diese Säulen bieten einen höheren Phenylgehalt mit hilfreichen Änderungen der Elutionsreihenfolge und der Retentionszeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 26094-2970
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10229084
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS-Säulen bieten einen höheren Phenylgehalt mit hilfreichen Änderungen der Elutionsreihenfolge und der Retentionszeit.
  • Phase mittlerer Polarität, 35 % Diphenyl/65 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Entsprechend USP G42-Phase
Restek Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
  • Organochlor-Pestizide und Herbizide
  • Arzneimittel
  • PCB-Kongener
  • Aroclor-Gemische
  • Sterole
  • Harzsäuren
  • Phthalatester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
300/320 °C
0.32 mm
G42
1 μm
Mittelpolar
0.32mm
TraceGOLD™ TG-35 MS
GC/MS, GC/MS for Pharmaceuticals, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes, Sterols, Rosin Acids, and Phthalate Esters
30m
1um Dicke ; 0,32 mm ID ; 30m Länge
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC-Säulen > 1 μm Schichtdicke; 0,32 mm ID; 30 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.