Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-200MS GC-Säulen
Außergewöhnlich träge Säule mäßiger Polarität mit optimierter Selektivität und Elutionsreihenfolge für schwierige Trennungen
347.00 CHF - 580.43 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) | 0.15 mm |
---|---|
Typ | GC Kapillarsäule |
Max. Temperatur | -20 Grad bis + 340 Grad°C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Silica Analysis |
Filmdicke | 0,15 μm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13488018
|
Thermo Scientific™
26084-2760 |
20 m |
580.43 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13478018
|
Thermo Scientific™
26084-2750 |
10 m | N/A | |||||||
Beschreibung
- Polare Phase, Festphase aus Trifluoropropylmethyl-Polysiloxan löst Verbindungen auf, die Phenyl- und Cyano-Phasen nicht auflösen können
- Außergewöhnliche thermische Stabilität und geringes Säulenbluten
- Geeignet für die Verwendung mit sensitiven Detektoren wie ECDs, NPDs und MS
- Bestätigungssäule in Kombination mit einer weiteren GC-Säule
- Entsprechend USP G6-Phase
- Ähnlich wie Rtx™-200MS, DB-200, DB-210
Spezifikation
0.15 mm | |
-20 Grad bis + 340 Grad°C | |
0,15 μm |
GC Kapillarsäule | |
Silica Analysis |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-200MS GC-Säulen