Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MT GC-Metallsäulen
Nutzen Sie mit den auf die Verwendung bei hohen Temperaturen ausgelegten unpolaren Metallsäulen alle Analysemöglichkeiten aus.
Marke:  Thermo Scientific™ 26M99-3480
405.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15820920
  • 407.16 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bis zu 430 °C
0.53 mm
TraceGOLD™ TG-1MT
Hydrocarbons Anaylsis, GC/MS for Hydrocarbons, GC/MS for Gasoline Range Organics (GROs), GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for PCBs
10 m
0.53 mm
TraceGOLD
G2
2.65 μm
Nichtpolar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MT GC-Metallsäulen > TG-1MT, Inert Steel, 10mX0.53mm Coating: BR-ASTM 2887, DF 2.65μm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.