Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-Säulen
Verwenden Sie diese Säulen für GCMS-Anwendungen, die mehr Polarität als eine 5 %-Phenylsäule erfordern.
Marke: Thermo Scientific™ 26089-2240
680.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-Säulen eignen sich insbesondere für GCMS-Anwendungen, die mehr Polarität erfordern, als eine 5 %-Phenylsäule.
- Phase mittlerer Polarität aus 50 % Diphenyl/50 % Dimethyl-Polysiloxan
- Ideal für bestätigende Analysen
- Exzellente Trägheit für aktive Verbindungen z. B. Pestizide
- Aufgrund des sehr geringen Säulenbluten ideal für Analyse durch GCMS geeignet
- Pestizide und Herbizide
- Harzsäuren
- Phthalatester
- Triglyceride
- Sterole
Spezifikation
300/320 °C | |
0,32 mm | |
TraceGOLD™ TG-17 MS | |
GC/MS für Pestizide und Herbizide, GC/MS für Rosinsäuren, GC/MS für Phthalatester, GC/MS für Triglyceride, GC/MS für Sterole | |
30 m | |
Dicke 0,5 μm; Innendurchmesser 0,32 mm; Länge 30 m |
0,32 mm | |
TraceGOLD | |
G43 | |
0,5 μm | |
Mittelpolar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.