Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-Säulen
Verwenden Sie diese Säulen für GCMS-Anwendungen, die mehr Polarität als eine 5 %-Phenylsäule erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ 26089-2980
773.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10127704
  • 778.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-Säulen eignen sich insbesondere für GCMS-Anwendungen, die mehr Polarität erfordern, als eine 5 %-Phenylsäule.
  • Phase mittlerer Polarität aus 50 % Diphenyl/50 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Ideal für bestätigende Analysen
  • Exzellente Trägheit für aktive Verbindungen z. B. Pestizide
  • Aufgrund des sehr geringen Säulenbluten ideal für Analyse durch GCMS geeignet
Restek Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
  • Pestizide und Herbizide
  • Harzsäuren
  • Phthalatester
  • Triglyceride
  • Sterole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
300/320 °C
0,53 mm
TraceGOLD™ TG-17 MS
GC/MS für Pestizide und Herbizide, GC/MS für Rosinsäuren, GC/MS für Phthalatester, GC/MS für Triglyceride, GC/MS für Sterole
30 m
Dicke 1 μm; Innendurchmesser 0,53 mm; Länge 30 m
0,53 mm
TraceGOLD
G43
1 μm
Mittelpolar
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-Säulen > 1 μm Schichtdicke; 0,53 mm Innendurchmesser; 30 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.