Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Thermometer für Ultratiefkühlgeräte mit WLAN-Datenprotokollierung und Fernbenachrichtigung
Eine einfache, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, um kontrollierte Umgebungen über Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer rund um die Uhr zu überwachen.
384.00 CHF - 423.00 CHF
Spezifikation
Typ | WLAN-Thermometer mit Datenprotokollierung für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte |
---|---|
Displaytyp | Digital |
Kalibrierung | Mehrpunkt-Temperaturkalibrierung |
Alarmtypen | Push-Benachrichtigung über Mobilgeräte, E-Mail, SMS |
Software Type | TraceableLIVE |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15661904
|
Fisherbrand™
61011-44 |
2 Edelstahlsonden Typ 316, Kurzanleitung, Batterien, Magnete, Velcro Klettband, Wandhalterung und Traceable™ Bescheinigung |
423.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15651904
|
Fisherbrand™
90013-74 |
1 Edelstahlsonde Typ 316, Kurzanleitung, Batterien, Magnete, Klettband, Wandhalterung und Traceable™ Bescheinigung |
384.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Eine einfache, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, um kontrollierte Umgebungen über Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer rund um die Uhr zu überwachen.
Mit der TraceableLIVE™ App† oder über Traceablelive.com† (über einen beliebigen Browser) können Sie aktuelle Temperaturen anzeigen lassen, Alarmparameter steuern, Ihren Datenprotokollierungsverlauf aufrufen, Berichte anzeigen und erstellen oder anderen Teammitgliedern Zugriff auf die Daten gewähren.- Temperaturfernüberwachung und weitere Funktionen über die Verbindung mit einem vorhandenen WLAN-Netzwerk
- Warnungen: Temperaturalarm, Verbindungsunterbrechung, schwache Batterie
- Cloud-basierte Datenschnittstelle, die keine lokale Software erfordert; Datentransparenz über Web, Android, Apple iOS
- Kontinuierliche Datenübertragung und -überwachung über eine mit SSL verschlüsselte sichere Verbindung
- Empfang von mobilen Push-/E-Mail-/Text-Benachrichtigungen
- Uneingeschränkte Skalierbarkeit – TraceableLIVE™ kann für einzelne Labors oder ein ganzes Netzwerk verschiedener Betriebsstätten eingesetzt werden.
- NIST-Mehrpunkt-Temperaturkalibrierung
† TraceableLIVE-Abonnement erforderlich
Spezifikation
WLAN-Thermometer mit Datenprotokollierung für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte | |
Mehrpunkt-Temperaturkalibrierung | |
TraceableLIVE | |
Cloud-basierte Datenschnittstelle | |
±0,1 °C | |
-90,00°bis +105,00 °C |
Digital | |
Push-Benachrichtigung über Mobilgeräte, E-Mail, SMS | |
Traceable™ Bescheinigung, die die Genauigkeit von einem durch die ALA akkreditierten und nach ISO/IEC : (1750.01) arbeitenden Kalibrierungslabor gewährleistet. | |
Temperaturfernüberwachung | |
0,01 ° |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Thermometer für Ultratiefkühlgeräte mit WLAN-Datenprotokollierung und Fernbenachrichtigung