Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermohygrometer mit Uhr
Überwachen Sie Temperatur, Feuchtigkeit und Zeit gleichzeitig und auf einen Blick.
Marke:  Fisherbrand™ 56000-11
Artikelnummer. 17836111
  • 67.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Alle drei Parameter werden immer auf dem Bildschirm angezeigt, so dass Sie die Bedingungen protokollieren können, ohne sie in Ihre Zwischenablage zu speichern
  • Die Einbindung von Mitarbeitern ist dank einer verbesserten, intuitiveren Benutzererfahrung mit großen Tasten, kontrastreichem Text und zweckgerichteter Gestaltung ein Kinderspiel
  • Reduzieren Sie den Wartungsaufwand mit erhöhter Akkuleistung und technischen Verbesserungen im Innenraum für höhere Leistung
  • Verfügt über Min./Max.-Speicher, der zu Beginn jedes Verfahrens einfach gelöscht werden kann
  • Einhaltung von Vorschriften: NIST Traceable® Bescheinigung von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01) ist im Lieferumfang enthalten
  • Kann überall hin mitgenommen werden, ob magnetisch befestigt oder auf dem Tisch mit eingebautem Ständer
Spezifikation
Spezifikation
Thermohygrometer
1% RH
0 °C bis 50 °C
AAA
Text mit hohem Kontrast
0,1 °
4 1/4 Zoll
Hygrometer, Klettband, AAA-Batterien, Erinnerungsmagnet für die Rekalibrierung, Kurzanleitung und Traceable™ Zertifikat.
20 bis 90 %
±5 % relative Luftfeuchtigkeit im mittleren Bereich, ansonsten ±8 % relative Luftfeuchtigkeit
±1 °C
Thermohygrometer mit Uhr
Min./Max.-Funktion
2 1/4 in.
1/2 in.
NIST
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Thermohygrometer mit Uhr > Typ: Thermohygrometer