Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Refrigerator/Freezer Digital Thermometer
Reliably monitor and be alerted to any issues affecting the contents of your fridge or freezer without even opening the door using the Traceable™ Refrigerator/Freezer Digital Thermometer.
67.95 CHF - 80.30 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | NIST |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
Tiefe (metrisch) | 19 mm |
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde | 0,1875 in. |
Durchmesser (metrisch) Sonde | 4.7625 mm |
Produktcode | Marke | Sondentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sondentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17806111
|
Fisherbrand™
5600001 |
Flasche |
72.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17816111
|
Fisherbrand™
5600004 |
Kugel |
67.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17826111
|
Fisherbrand™
5600008 |
Impfstoffflasche |
80.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Alarm indicator lights up brightly to draw your attention to an immediate issue
- Know about excursions before they happen with the pre-alert alarm light that glows orange when your fridge or freezer is within 1 degree of your alarm setting
- Use the mute button to silence the buzzer alarm while you are investigating the issue
- Staff onboarding is a breeze with an enhanced, more intuitive user experience including large buttons, high-contrast text, and purposeful design
- Reduce upkeep with boosted battery power and interior tech upgrades for higher performance
- Maintain compliance; includes NIST-traceable certificate from our A2LA accredited (1750.01) calibration laboratory
- Make readings quickly and with certainty using the triple display—shows current, high, and low temperatures simultaneously
- Pick the probe option that fits your application
Spezifikation
NIST | |
19 mm | |
4.7625 mm | |
4,25 in. | |
120 in. | |
21 cm | |
22.225 mm | |
1 ° | |
158°F | |
-58°F | |
-58 bis +158 °F | |
Ja | |
±1 °C | |
11 cm |
0,75 in. | |
0,1875 in. | |
Temperaturüberwachung | |
107.95 mm | |
7/8 in. | |
304.8 cm | |
Plastic | |
Digitalthermometer | |
70°C | |
-50°C | |
-50°bis +70°C | |
AAA | |
LCD-Dreifachanzeige |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Refrigerator/Freezer Digital Thermometer