Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Hygrometer/Thermometer mit Druckfunktion
Liefert dauerhafte Ausdrucke
656.00 CHF
Spezifikation
Auflösung 0,001
Temperaturauflösung 0.1 °F
Enthält Humidity/T1 und T2 Sonden und Kabel, Sondenhalter, Papier, Transportkoffer, sechs AAA-Batterien und Rückführbarkeitszertifikat
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Typ Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Typ Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11739835
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
90029-41
3 x 1,5 x 7,5 in. (7,6 x 3,8 x 19 cm) Hygrometer/Thermometer mit Druckfunktion 19 cm 7.6 cm
656.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
0,001
0.1 °F
Humidity/T1 und T2 Sonden und Kabel, Sondenhalter, Papier, Transportkoffer, sechs AAA-Batterien und Rückführbarkeitszertifikat
ISO 17025, A2LA, NIST
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Hygrometer/Thermometer mit Druckfunktion