Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Datenprotokollierungs-Thermohygrometer mit Kalibrierung
Mit dem Traceable™ Memory-Loc™ Datenprotokollierungs-Thermohygrometer mit Kalibrierung können Sie die gesammelten Daten umfassend sichern - Daten können nicht überschrieben oder geändert werden.
Marke:  Fisherbrand™ 98767-16
Artikelnummer. 17367649
  • 409.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Enthält NIST-Traceable® Bescheinigung von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
  • Speichern Sie bis zu 30 eindeutige Alarmereignisse
  • Smart-Alarm™ mit visuellem/akustischem Alarm ertönt auch dann weiter, wenn das Gerät zu Nicht-Alarmbedingungen zurückkehrt.
  • Einstellbare Probenahme-Rate — von 1 Min . bis 12 Std. in 1-Min.-Schritten.
  • Kann eine heruntergeladene USB-Datei hochladen und in einem TraceableLIVE™ Cloud-Konto speichern.
Spezifikation
Spezifikation
Thermohygrometer
0,1
±0,4 °C
688.086 Messwerte
0 bis 95 %
-20 °C bis +70 °C
Traceable™ Memory-Loc™ Thermohygrometer mit Kalibrierung
14 x 2,5 x 8,3 cm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Datenprotokollierungs-Thermohygrometer mit Kalibrierung > Typ:Thermohygrometer; Speicher:688.086 Messwerte