Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Ethernet-Datenprotokollierthermometer, kompatibel mit TraceableLIVE™ Cloud Service
Thermometer, mit dem Sie unabhängig von Ihrem Standort mit Ihren kritischen Umgebungen in Verbindung bleiben können.
Marke: Fisherbrand™ 61012-11
Beschreibung
- Stellen Sie über den TraceableLIVE Cloud-Service über Smartphone, Tablet oder PC eine Verbindung zu Ihren Daten her
- Nutzen Sie die Ethernet-Verbindung für Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit
- Anzeigen aktueller Temperaturbedingungen überall – die Cloud-basierte Schnittstelle sendet E-Mail-, Text- und Push-Benachrichtigungen
- Keine Software erforderlich – Internet-, Android™, Apple™ iOS-Datensichtbarkeit
- Dank der integrierten NIST‑Traceable Kalibrierung erhalten Sie genaue, zuverlässige Messergebnisse
Spezifikation
Thermometer | |
Eine Edelstahlsonde mit 3 m (10 ft.) langem Kabel, Halter mit Magnetfuß, Ethernet-Kabel, Universal-Netzadapter und Stecker mit 1,5 m (5 ft.) langem Kabel, drei AAA-Alkalibatterien und einer NIST-Traceable-Kalibrierbescheinigung mit Daten | |
Temperaturüberwachung | |
6,985 cm |
Kalibriert | |
Kunststoff | |
-90°C bis +105°C | |
0,544 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Ethernet-Datenprotokollierthermometer, kompatibel mit TraceableLIVE™ Cloud Service > Temperaturbereich: -90 bis 105 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur