Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Alarmmonitor für relative Luftfeuchtigkeit/Temperatur
Dreifachanzeige und Fernbedienung sorgen für Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit.
84.00 CHF
Spezifikation
Typ Fernablesemodul mit Luftfeuchtigkeits-/Temperaturmessung und Alarmfunktion
Luftfeuchtigkeitsbereich 5 bis 95%
Genauigkeit ±5 %
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 60 °C
Temperaturgenauigkeit ±1 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11714196
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
90011-61
Klappbarer Tischständer, Aussparung zur Wandbefestigung, externer Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsfühler, Batterie Typ AAA
84.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Dreifachanzeige und die Fernsteuerung bieten Sicherheit und Bequemlichkeit. Die Fisher Scientific™ Traceable™ ferngesteuerte Alarmüberwachung von RH/Temperatur ist ideal für Routinemessungen, Rund-um-die-Uhr-Überwachung, Qualitätskontrolle und wichtige Experimente. Platzieren Sie den Sensor in Hauben, Reinräume, Kühler, Lagerräume, Inkubatoren, Klimaschränke und Lagerbereiche für Chemikalien.
  • Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F) mit 0,1 ° Auflösung und ± 0,5 °C Genauigkeit
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 5 bis 95 % mit 0,1 ° Auflösung und ± 3 % Genauigkeit RH (mittlerer Bereich; ansonsten ± 5 %)
  • Gut sichtbare Ziffern mit einer Höhe von 0,5 in. zeigen gleichzeitig hohe, niedrige und aktuelle Messwerte von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
  • Minimum-/Maximum-Speicher für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Alarm kann auf 1 % RH und 1 °-Schritte eingestellt werden; er ertönt, wenn sich der Messwert außerhalb der Sollwerte befindet
  • Externer Sensor an einem Kabel mit einer Länge von 7 ft. (2,13 m)
  • Hochschlagfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • Mit ausklappbarem Ständer für den Labortisch; Steckplatz für die Wandbefestigung
  • Abmessungen: 2,75 L x 4,25 B x 0,75 in. H (7 & Mal; 10,8 x 1,9 cm).
  • Nettogewicht: 4 oz. (113 g)
Bestellinformation
Auch ohne angeschlossenes Kabel erhältlich, die Sensoren befinden sich innerhalb des Geräts und nicht an einem Kabel. Siehe Kat.- Nr. 15-079-630.
Certifications
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein ISO™ 17025-Kalibrierlabor, das von A2LA™ akkreditiert ist.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Alarmmonitor für relative Luftfeuchtigkeit/Temperatur