Learn More
Thermo Scientific™ Trace™ TR-5MS GC-Säulen, 0,25 μm, 0,25 mm Innendurchmesser, 30 m Länge
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC-Säulen verfügen über eine häufig verwendete GC/MS-Phase für zahlreiche Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 260F142J
1343.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC-Säulen verfügen über eine häufig verwendete GCMS-Phase für zahlreiche Applikationen.
- Unpolare Phase, 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan
- Geringes Säulenbluten und hohe Stabilität
- Hoher Signal-Rausch-Abstand für eine höhere Empfindlichkeit
- Hohe Robustheit gegenüber Sauerstoff- und Wasserverunreinigungen
- Vergleichbar mit B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx- 5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Empfohlen für:
- Kohlenwasserstoffe
- Lösungsmittel
- Pestizide
- Herbizide
- Phenole
- Amine
Spezifikation
360/370 °C | |
TRACE | |
G27, G36 | |
0,25 μm | |
30 m x 0,25 mm x 0,25 µm |
0,25 mm | |
Trace™ TR-5 MS | |
GC-MS | |
30 m |