Learn More
Spurenmetalle 1 ohne Quecksilber für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
254.00 CHF - 378.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spurenmetalle I ohne Quecksilber
Namenshinweis Kontrollstandard für Grundwasser- und Abwasserverschmutzung
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15216346
Unterlagen ansehen
SPEX Certiprep
WP-15N
125 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
254.00 CHF
125 Milliliter
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15206346
Unterlagen ansehen
SPEX Certiprep
WP-15-500N
500 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
378.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Al500μg/ml
V250μg/ml
As100μg/ml
Be100μg/ml
Co100μg/ml
Cr100μg/ml
Cu100μg/ml
Fe100μg/ml
Mn100μg/ml
Ni100μg/ml
Pb100μg/ml
Zn100μg/ml
Cd25μg/ml
Se25 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Spurenmetalle I ohne Quecksilber
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Verschiedene
Kontrollstandard für Grundwasser- und Abwasserverschmutzung
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Umwelt
5 % HNO3
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Achtung: Verursacht Hautreizungen, schwere Augenreizungen. Tragen Sie Schutzhandschuhe/Augen-/Gesichtsschutz. Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Hautreizungen/Augenreizungen ärztliche Hilfe hinzuziehen.
missing translation for 'dotInformation' : Gefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Produkt nur für den Laborgebrauch