Learn More
Spurenmetalle 1 ohne Quecksilber für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep WP-15N
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15216346
  • 254.00 CHF / 125 Milliliter
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Al500μg/ml
V250μg/ml
As100μg/ml
Be100μg/ml
Co100μg/ml
Cr100μg/ml
Cu100μg/ml
Fe100μg/ml
Mn100μg/ml
Ni100μg/ml
Pb100μg/ml
Zn100μg/ml
Cd25μg/ml
Se25 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Spurenmetalle I ohne Quecksilber
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Umwelt
5 % HNO3
Kontrollstandard für Grundwasser- und Abwasserverschmutzung
125 ml
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Verschiedene
Sonderangebote
Produkt nur für den Laborgebrauch