Learn More
Spurenmetalle 1 für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
298.00 CHF - 505.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Spurenmetalle I |
---|---|
Namenshinweis | Kontrollstandard für Grundwasser- und Abwasserverschmutzung |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15608345
|
SPEX Certiprep
WP-15 |
125 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15698335
|
SPEX Certiprep
WP-15-500 |
500 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
505.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Al | 500μg/ml |
V | 250μg/ml |
As | 100μg/ml |
Be | 100μg/ml |
Co | 100μg/ml |
Cr | 100μg/ml |
Cu | 100μg/ml |
Fe | 100μg/ml |
Mn | 100μg/ml |
Ni | 100μg/ml |
Pb | 100μg/ml |
Zn | 100μg/ml |
Cd | 25μg/ml |
Se | 25 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spurenmetalle I | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Verschiedene |
Kontrollstandard für Grundwasser- und Abwasserverschmutzung | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Umwelt | |
5 % HNO3 |
Sicherheit und Handhabung
Verursacht schwere Hautverbrennungen und Augenschäden Verursacht schwere Augenschäden Kann Krebs verursachen.
missing translation for 'dotInformation' : Gefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produkt nur für den Laborgebrauch