Learn More
Spurenmetalle 1 für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep WP-15
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Al | 500μg/ml |
V | 250μg/ml |
As | 100μg/ml |
Be | 100μg/ml |
Co | 100μg/ml |
Cr | 100μg/ml |
Cu | 100μg/ml |
Fe | 100μg/ml |
Mn | 100μg/ml |
Ni | 100μg/ml |
Pb | 100μg/ml |
Zn | 100μg/ml |
Cd | 25μg/ml |
Se | 25 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spurenmetalle I | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Umwelt | |
5 % HNO3 |
Kontrollstandard für Grundwasser- und Abwasserverschmutzung | |
125 ml | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Verschiedene |
Produkt nur für den Laborgebrauch