Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für spezielle EPA-Methoden
Sichere Durchführung spezieller EPA-Methoden mit unübertroffener Leistung.
Marke:  Thermo Scientific™ 26RF223P
760.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10107864
  • 764.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sichere Durchführung spezieller EPA-Methoden mit unübertroffenem Leistungsverhalten mithilfe der Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Kapillarsäulen für spezielle EPA-Methoden. Die Säulen, die ein geringes Säulenbluten und eine hohe Temperaturstabilität aufweisen, sind auf konsistente und zuverlässige Ergebnisse über mehrere Läufe und von Charge zu Charge ausgelegt, gefertigt und getestet.
Speziell für die US EPA-Testmethoden ausgelegte Säulen:
  • TRACE TR-524 und TRACE TR-525: US EPA-Testmethode für Trinkwasser 524 oder 525
  • TRACE TR-527: US EPA-Testmethode für Trinkwasser 527, bietet die Robustheit und das geringe Säulenbluten, die für die Analyse von Pestiziden und Flammschutzmitteln erforderlich sind
  • TRACE TR-8270: US EPA-Testmethode für Feststoffabfälle 8270
  • TRACE TR-8095: US EPA-Testmethode für Sprengstofftests 8095, kompatibel mit hoher Maximaltemperatur, bietet eine geringe Oberflächenaktivität
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit:
  • Gering-blutend auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Anwendungen:
  • Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)
  • Pestizide
  • Bromierte Flammschutzmittel
  • Sprengstoffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
280/300 °C
0,25 mm
Trace™ TR-8270
Analyse flüchtiger organischer Verbindungen, GC/MS für flüchtige organische Verbindungen (VOCs), GC/MS für Flammschutzmittel, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Sprengstoffe
30 m
0,25 mm
TRACE
G43
0,5 μm
30 m x 0,25 mm x 0,5 µm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für spezielle EPA-Methoden > 30 m x 0,25 mm x 0,5 μm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.