Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Rauschgifte
Leistungsstarke, Analyse gängiger Rauschgifte mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit mithilfe dieser GC-Säulen.
372.54 CHF - 395.62 CHF
Spezifikation
Produktlinie | TRACE |
---|---|
Stationäre Phase | Trace™ TR-DoA 35 MS |
USP-Typ | G42 |
Max. Temperatur | 360/370 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS für Amphetamine, Codein und Morphin |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10381015
|
Thermo Scientific™
26AC497P |
0,2 mm |
395.62 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10477514
|
Thermo Scientific™
26AF130P |
0,25 mm |
372.54 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Leistungsstarke Analyse von Amphetaminen, Codein und Morphin mit hoher Reproduzierbarkeit mithilfe der Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Rauschgifte.
Speziell auf die Analyse von Rauschgiften ausgelegt:- TRACE TR-DoA 5MS: Häufig verwendet zur Analyse und Bestimmung einer Vielzahl toxikologischer Zielverbindungen, darunter Amphetamine, Codein und Morphin
- TRACE TR-DoA 35MS: Aufgrund der höheren Polarität optimal zur Bestimmung von Carboxy-THC geeignet, sodass die Säule die ideale Wahl für die Verwendung in Drogentestlaboratorien zur Bestimmung von THC ist
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Spezifikation
TRACE | |
G42 | |
GC/MS für Amphetamine, Codein und Morphin |
Trace™ TR-DoA 35 MS | |
360/370 °C | |
15 m |