Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Dioxin- und PCB-Analysen
Analysieren Sie Dioxine und PCB für unübertroffene Leistung und Reproduzierbarkeit durch hochauflösende GC/MS.
672.70 CHF - 1152.74 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
Produktlinie | TRACE |
USP-Typ | G27, G36 |
Max. Temperatur | 360/370 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Filmdicke | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Filmdicke | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10299314
|
Thermo Scientific™
26AF047P |
30 m | 0,1 μm | Trace™ TR-Dioxin 5 MS |
672.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10478464
|
Thermo Scientific™
26AF059P |
60 m | 0,1 μm | Trace™ TR-Dioxin 5 MS |
1069.71 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10351335
|
Thermo Scientific™
26AF154P |
60 m | 0,25 μm | Trace™ TR-Dioxin 5 MS |
1152.74 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10085834
|
Thermo Scientific™
26AJ148P |
50 m | 0,25 μm | Trace™ TR-PCB 8 MS |
1132.87 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Analysieren Sie Dioxine und Polychlorbiphenyle (PCB) mit individuell zugeschnittenen Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Dioxin- und PCB-Analysen, um unübertroffene Leistung und Reproduzierbarkeit zu erzielen. Diese Säulen, die für die Anforderungen von hochauflösenden GC/MS-Methoden optimiert sind, bieten optimales Leistungsverhalten mit außergewöhnlicher Stabilität und sehr niedriges Säulenbluten. Diese schwach polaren Säulen bieten eine umfassende Abdeckung der 17 Kongenere mit der höchsten toxikologischen Signifikanz (2,3,7,8-chlorsubstituierte Kongenere).
Säulen speziell für Dioxine und PCB:- TRACE TR-Dioxin 5MS: Dioxin- und Furantests
- TRACE TR-PCB 8MS: hochauflösende GC/MS-Analyse von PCB
- Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit
- Gering-blutend auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Spezifikation
0,25 mm | |
TRACE | |
360/370 °C |
0,25 mm | |
G27, G36 | |
GC/MS zur Dioxin-Analyse (PCDD), GC/MS zur Furan-Analyse (PCDF), GC/MS zur PCB-Kongener-Analyse |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.