Learn More
Invitrogen™ TRA-1-60 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit for Live Cell Imaging
Molecular Probes™ Human Pluripotent Stammzellen (PSC) Live Imaging Kits bieten Reagenzien für die überlegene Bildgebung lebender humaner PSCs.
Marke:  Invitrogen™ A25618
Artikelnummer. 15564169
  • 586.00 CHF / 50 Tests
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Dieses TRA-1-60 Alexa Fluor™ 488 Konjugat-Kit enthält einen optimal markierten Primärantikörper in Kombination mit einem Bildgebungsmedium mit reduziertem Hintergrund (FluoroBrite™ DMEM) für den spezifischen Nachweis des PSC-Markers TRA-1-60. Für die Färbung fester Zellen von PSC-Markern und Keimschichtmarkern empfehlen wir das Immunozytochemie-Kit für 4 Marker pluripotenter Stammzellen.
Mit dem TRA-1-60 Alexa Fluor™ 488 Konjugat-Kit für Lebendzell-Bildgebung haben Sie folgende Möglichkeiten:
• Bestätigen der Expression eines wichtigen Markers pluripotenter Stammzellen mit einem optimal farbstoffkonjugierten Antikörper
• Aufrechterhaltung der Zellgesundheit und Maximierung des Fluoreszenzsignals mit dem FluoroBrite™ DMEM
• Zuverlässiges Färben von Lebendzellproben mit Reagenzien, die nachweislich frei von häufigen Kontaminanten sind
Bestätigen der Expression eines wichtigen PSC-Markers
Dank der hohen Leistungsfähigkeit heller, photostabiler Alexa Fluor™ Farbstoffe ermöglicht dieses Kit einen zuverlässigen Lebendzellnachweis des Oberflächen-PSC-Markers TRA-1-60. Dieses Antikörperkonjugat zeigt bei Verwendung mit FluoroBrite™ DMEM überragende Färbeergebnisse.
Erhaltung der Zellgesundheit und Maximierung des Signals
Durch Färbung von Zellen in FluoroBrite™ DMEM wird die Zellgesundheit maximiert und das Signal-Rausch-Verhältnis bei der Lebendzell-Fluoreszenz-Bildgebung verbessert.
Zuverlässiges Färben von Lebendzell-Proben
Im Gegensatz zu den meisten anderen konjugierten Antikörpern sind die in diesem Kit enthaltenen Reagenzien 0,2 µm steril gefiltert und nachweislich frei von gängigen Kontaminanten.
Was Sie bekommen ist
Das TRA-1-60 Alexa Fluor™ 488-Konjugat-Kit lässt sich problemlos auf Kulturplatten, -schalen oder -objektträgern skalieren und enthält Reagenzien für die Färbung von 50 Proben mit 200 µl Färbevolumen. Es umfasst:
• 200 µl Alexa Fluor™ 488 Maus-Anti-Human TRA-1-60 (50-fache Konzentration)
• 500 ml FluoroBrite™ DMEM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alexa Fluor 488
  • 200 µl Alexa Fluor™ 488 Maus-Anti-Human TRA-1-60 (50x Konzentration) (Aufbewahrung bei 2 °C bis 8 °C)
  • 500 ml FluoroBrite™ DMEM
  • Bei 2 bis 8 °C lichtgeschützt lagern.
)
Konjugat-Kit
50 tests
Alexa Fluor™
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ TRA-1-60 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit for Live Cell Imaging > 200 μl Alexa Fluor™ 488 Maus-Anti-Human TRA-1-60