Learn More
TR-FRET Coregulator Buffer J
TR-FRET Koregulatorpuffer J
Marke: Invitrogen PV4682
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ein spezieller nuklearer Rezeptorpuffer, der mit der Auswahl gereinigter nuklearer Rezeptorproteine und Assays von Invitrogen verwendet werden kann.
Spezifikation
TR-FRET Koregulatorpuffer J kann gefroren oder bei Raumtemperatur versandt werden. Er sollte bei Raumtemperatur (20-30 °C) gelagert werden. | |
Flüssig | |
25 mL | |
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TR-FRET Coregulator Buffer J > 25 ml