Learn More
Thermo Scientific™ TR-FRET Koregulatorpuffer H
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
Marke:  Thermo Scientific™ PV4661
Artikelnummer. 10256353
  • 218.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TR-FRET Koregulatorpuffer H, 25 ml, flüssig, Lagerung bei 20 bis 30 °C, wasserlöslich, Verwendung für Pharma und Biopharma, Ziel- und Lead-Identifizierung und -Validierung
25mL
TR-FRET Koregulator-Puffer H kann gefroren oder bei Raumtemperatur geliefert werden. Er sollte bei Raumtemperatur (20-30 °C) gelagert werden.
Flüssig
LanghaScreen™ Nukleäre Rezeptoren-Kofaktor-Interaktionsassays
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2944408B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberPV4661
Chargennummer2944408C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberPV4661
Chargennummer2944408A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberPV4661
Chargennummer2561688D Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2024 Catalog NumberPV4661
Chargennummer2561688C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2023 Catalog NumberPV4661
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TR-FRET Koregulatorpuffer H > 25 mL