Learn More
Trajan™ Autosamplerspritzen für Agilent-GCs
Genaue und reproduzierbare Injektionen. Doppelnadel mit Kegelspitze Erhältlich mit oder ohne gasdichten Kolben.
150.00 CHF - 1205.00 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0,11 mm |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 6,5 mm |
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0,63/0,47 mm |
Länge (metrisch) Kanüle | 42 mm |
Anschlusstyp | Befestigt |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12937556
|
Trajan™
004668 |
50 μl |
150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10654643
|
Trajan™
002824 |
10 μl |
1205.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10545603
|
Trajan™
002827 |
10 μl |
471.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12706897
|
Trajan™
002827 |
10 μl | N/A | |||||||
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Agilent Geräte
Spezifikation
0,11 mm | |
0,63/0,47 mm | |
Befestigt |
6,5 mm | |
42 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Autosamplerspritzen für Agilent-GCs