Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril, blau
Bewährter Spritzschutz gegen gesundheitsschädliche Chemikalien. Blaue Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril sind beständig gegen eine Vielzahl von Industriechemikalien.
Marke: Ansell™ 92670080
14.75 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dreimal so widerstandsfähig wie Einweghandschuhe aus Latex oder PVC
- 100 % Nitril; keine Wachse, Silikon oder Weichmacher
- Puderfrei
- Keine Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln durch Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
- Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen
- Verbesserter Griff
- Gerollter Aufschlag
- Bietet zusätzlichen Schutz am Handgelenk und sorgt für einen sicheren Sitz
Spezifikation
EN420, EN374/1,2,3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Erlass vom 09/11/04, Europäische Verordnung 1935/2004, BfR-Empfehlungen zu Lebensmitteln. | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Ja | |
Puderfrei | |
0,11mm | |
92-670_8 | |
240 mm |
Hellblau | |
Ja | |
Nitril | |
8 | |
Gerollt | |
92-670 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30