Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril, blau Artikelnummer.: 11766803
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril, blau
Artikelnummer. 11766803 Alle ansehen Ansell Produkte
7
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Artikelnummer. 11766803
Marke: Ansell™ 92670070
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bewährter Spritzschutz gegen gesundheitsschädliche Chemikalien. Blaue Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril sind beständig gegen eine Vielzahl von Industriechemikalien.
  • Dreimal so widerstandsfähig wie Einweghandschuhe aus Latex oder PVC
  • 100 % Nitril; keine Wachse, Silikon oder Weichmacher
  • Puderfrei
  • Keine Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln durch Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
  • Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen
  • Verbesserter Griff
  • Gerollter Aufschlag
  • Bietet zusätzlichen Schutz am Handgelenk und sorgt für einen sicheren Sitz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN420, EN374/1,2,3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Erlass vom 09/11/04, Europäische Verordnung 1935/2004, BfR-Empfehlungen zu Lebensmitteln.
Farbe Hellblau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe 7
Dicke (metrisch) 0,11mm
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Modell 92-670_7
Serie 92-670
Länge (metrisch) 240 mm
Name des Produkts
Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril, blau >