Learn More
Ansell TouchNTuff™ Grüne Handschuhe der Serie 93-700 aus Nitril Artikelnummer.: 13429028
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell TouchNTuff™ Grüne Handschuhe der Serie 93-700 aus Nitril
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13429028 Alle ansehen Ansell Produkte
10
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Artikelnummer. 13429028
Marke: Ansell 93700100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet den höchsten Schutz für eine Vielzahl von Chemikalien im Vergleich zu jedem anderen Einweg-Nitrilhandschuh. Diese aus Nitril hergestellten Handschuhe bieten die dreifache Durchstichfestigkeit von Standard-Latexhandschuhen.
  • Bietet dem Träger ein hohes Maß an Komfort und einen erhöhten Schutz am Unterarm durch längere Bündchen.
  • Der Handschuh ist frei von Naturkautschuk-Latexproteinen und kann von latexempfindlichen Trägern (Typ I) ohne Bedenken getragen werden.
  • 93-700: Jeder Handschuh wurde anschließend gereinigt, einzeln verpackt und sterilisiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Oberflächenbehandlung außen Mit Muster
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 10
Dicke (metrisch) 0,135 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Mischen von Flüssigkeiten, für Filtrationsprozesse, für die Injektion von Impfstoffen usw.
Modell 9370010
Menge 200 Paare
Beständig gegen Spritzwasser- und hohe Durchstoßfestigkeit
Serie 93-700
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell TouchNTuff™ Grüne Handschuhe der Serie 93-700 aus Nitril >