Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 93-300 Serie Handschuhe aus Nitril, grün
Entspricht ASTM D 3577, Typ II Ansell™ TouchNTuff™ Grüne Nitrilhandschuhe der Serie 93-300 eignen sich ideal für die Verwendung in der Elektronik- und Halbleiterfertigung sowie für Labortests.
268.91 CHF - 556.00 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite | Nitril |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Standards CATEGORY III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Type II |
Stulpenmaterial | Nitril |
Coating Material | Nitril |
Latex Free | Ja |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15294698
|
Ansell™
93-300_9.5-10 |
10 | N/A | |||||||
15254698
![]() |
Ansell™
93300080 |
Mittel |
556.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15284698
![]() |
Ansell™
93300100 |
Extragroß |
556.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15201588
|
Ansell™
93-300_9.5-10 |
9.5 | N/A | |||||||
15274698
![]() |
Ansell™
93300090 |
Groß |
556.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15366195
![]() |
Ansell™
93300070 |
S |
556.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Besserer Schutz gegen zahlreiche Chemikalien als alle anderen Einweghandschuhe aus Nitril
- Hoher Tragekomfort und besserer Schutz des Unterarms (längerer Bund)
- Hergestellt aus Nitril, dreimal höhere Widerstandsfähigkeit gegen Punkturen als standardmäßige Latexhandschuhe
- Eignung für latexempfindliche Anwender (Typ I) durch Herstellung ohne natürliche Gummilatexproteine
- Geeignet für Reinraumumgebungen der ISO Klasse 5 oder höher
Spezifikation
Nitril | |
Nitril | |
Ja | |
0.12 mm | |
Zum Mischen von Flüssigkeiten, für Filtrationsprozesse, für die Injektion von Impfstoffen usw. |
Standards CATEGORY III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Type II | |
Nitril | |
Gloves | |
Textured fingertips | |
Spritzwasser- und hohe Durchstoßfestigkeit |