Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 93-250 Nitrilhandschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5.5, 6
6.5, 7
7,5, 8
8.5, 9
9.5, 10
Beschreibung
- Minimiert die zum Erfassen trockener, nasser oder öliger Objekte erforderliche Kraft, was die Ermüdung von Hand und Arm verringert und Beweglichkeit, Sicherheit und Produktivität verbessert
- Proprietäre Formulierung mit Nitril bietet Komfort für lange Tragezeiten
- Hohe Zugfestigkeit und 3 mal höhere Durchstichfestigkeit als Latex- oder PVC-Einwegprodukte
- Über längere Zeiträume als andere Einweghandschuhe aus Nitril gegen verschiedene Industriechemikalien beständig
- Enthält keine Naturkautschuk-Proteine und schützt daher vor Typ I-Hautallergien
- Keine Übertragung von Silikonverunreinigungen auf die Kontaktfläche
Spezifikation
Spezifikation
Accelerator Free | No |
Anwendungen | Industrial |
AQL | 1.5 |
Farbe | Grau |
Einwegprodukt | Single-use |
Oberflächenbehandlung außen | Fingertip Textured |
Finger Thickness (English) | 0.0079 in. |
Finger Thickness (Metric) | 0.20 mm |
Latex Free | Yes |
Material | Nitril |
Mehr anzeigen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ TouchNTuff™ 93-250 Nitrilhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur