Learn More
Ansell TouchNTuff™ 83-500 Serie Handschuhe aus Polyisopren, weiß
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus Polyisopren. Ansell™ TouchNTuff™ weiße Polyisopren-Handschuhe der 83-500-Serie sind ergonomisch gestaltet für eine bessere Passform und mehr Komfort und reduzieren Ermüdung und Belastungen der Hände.
Marke:  Ansell 83500065
574.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24381" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15146563
  • 893.00 CHF / 200 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Puderfreie, chlorierte Innenseite
  • Aufgerolltes Bündchen
  • Handspezifisch
  • Glatte Oberfläche
  • Polyisopren
  • Weiß 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klasse 100 (ISO 5)
Reinraumhandschuhe
Steril
Rollrand
200 Paare
83-500
Keine Textur
6,5
0,21 mm
8350065
Spritzwasserbeständigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2502015405 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum20/05/2025 Catalog Number83500065
Chargennummer2412088705 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum20/05/2025 Catalog Number83500065
Chargennummer2501061805 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum20/05/2025 Catalog Number83500065
Chargennummer2502015405 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/05/2025 Catalog Number83500065
Chargennummer2501061805 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/05/2025 Catalog Number83500065
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell TouchNTuff™ 83-500 Serie Handschuhe aus Polyisopren, weiß > Größe:6,5