Learn More
Aalborg™ MENGENMESSER 0-5V RS232 + DISPLAY DISPLAY
Der Aalborg™ Summierer mit Bildschirm bietet dem Benutzer ein flexibles Warnsystem, das den Flüssigkeitsfluss auf Bedingungen überwacht, die außerhalb der konfigurierbaren Grenzwerte liegen.
Marke:  Aalborg™ TIOLAA2
Artikelnummer. 11914218
  • 585.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anzeige der momentanen, Gesamt- und kumulierten Durchflussraten.
  • Integrierter Durchflusslinearisierer (10 Punktlinearisierung der Flusskurve).
  • Bis zu 47 verschiedenen volumetrischen und Massendurchflusseinheiten.
  • Kompaktes Design für Gerätemontage, Frontplattenmontage, Wandmontage oder Feldmontage.
  • Anwenderprogrammierbare, optisch isolierte Impulsausgabe.
  • Zwei programmierbare, optisch isolierte, digitale Ausgänge.
  • Durchflussregler, Sollwertsteuerung über lokales LCD oder digitale Schnittstelle.
  • Programmierbare Sollwerttabelle mit Aufwärts-/Abwärts-Funktion bis zu 16 Schritten.
  • Kostenlose Software für das Konfigurations- und Überwachungsprogramm
Spezifikation
Spezifikation
LCD-Anzeige
Zähler
19,1 mm
0 bis 5 V
76,2 mm
0 bis 5 V
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aalborg™ MENGENMESSER 0-5V RS232 + DISPLAY DISPLAY > Breite (metrisch): 19.1 mm