Learn More
Invitrogen™ Total Reactive Oxygen Species (ROS) Assay Kit 520 nm
Enthält die erforderlichen Reagenzien und Puffer zur Identifizierung von ROS in Zellen mittels Durchflusszytometrie im FITC-Kanal. Reaktive Sauerstoffarten sind chemisch reaktive sauerstoffhaltige Moleküle, die als natürliches Nebenprodukt beim Sauerstoffmetabolismus erzeugt werden.
Marke:  Invitrogen™ 88-5930-74
306.19 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15580977
  • 470.00 CHF / 200 Tests
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • ROS-Assay-Farbstoff-Konzentrat (gefriergetrocknetes Pulver): 1 Fläschchen
  • ROS Assay-Puffer
Spezifikation
200 tests
200 tests
495/520 nm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerE143109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number88-5930-74
ChargennummerE143264 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number88-5930-74
ChargennummerE143225 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number88-5930-74
ChargennummerE141274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number88-5930-74
ChargennummerE141474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number88-5930-74
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Total Reactive Oxygen Species (ROS) Assay Kit 520 nm > Assay-Kit für den Gesamtgehalt an reaktiven Sauerstoffspezies (ROS), 520 nm