Learn More
Gesamtkohlenstoff (TOC), Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
KHC8H4O4 in H2O
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042562.AE
150.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11329168
  • 155.00 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Total Organic Carbon (TOC), is used as a standard solution during the measurement of chemical analysis such as detecting contaminants in drinking water and cooling water. It is also used for analysis of water to be used for semiconductor manufacturing and pharmaceutical use.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Total Organic Carbon
Characteristic
KHC8H4O4 in H2O
Farblos
100 mL
1000μg/mL
Flüssig
MFCD00133992
Miscible with water
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1543084 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number042562.AP,042562.AE
Chargennummer1537903 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number042562.AP,042562.AE
Chargennummer1538280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number042562.AP,042562.AE
Chargennummer1521606 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number042562.AP,042562.AE
Chargennummer1537904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number042562.AP,042562.AE
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gesamtkohlenstoff (TOC), Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ > 100 ml