Learn More
Gesamtkohlenstoff (TOC)-Standard 500 ppm
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Referenzstandard für gesamten organischen Kohlenstoff (TOC), Referenzmaterial für gesamten organischen Kohlenstoff (TOC).
- Unabhängig, rückführbar und zertifiziert.
- Präsentiert in einer speziell gereinigten und ausgelaugten Braunglasflasche.
- Gravimetrisch auf Gewichts-/Volumenbasis bis zur Angabe von ± 2 % vorbereitet und zertifiziert.
- Reagecon verfügt über eine IEC/ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen und Pipetten (INAB Ref: 265C).
- Die daraus resultierenden Gerätekalibrierungszertifikate werden gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
- Die Konzentration dieses Standards wird mit einem hochleistungsfähigen kalibrierten Gesamtkohlenstoffanalysator (TOC-Instrument) überprüft.
- Die Kalibrierung des TOC-Geräts wird mit einem hochreinen ISO-Guide 34-akkreditierten TOC-Standard abgeschlossen, der dem TOC-Konzentrationswert dieses Produkts ähnelt.
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Genauigkeit ± 2 %, Matrix: Wasser (H2O) |
Verpackung | Doppelhalsflasche aus HDPE |
Konzentration | 500 ppm |
Verfahren | TOC-Analyse |
Menge | 500 ml |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
TOC50025B1 | Analysenzertifikat | 18/02/2025 | TOC500 |
TOC50024K1 | Analysenzertifikat | 19/12/2024 | TOC500 |
TOC50024F1 | Analysenzertifikat | 08/10/2024 | TOC500 |
TOC50024D1 | Analysenzertifikat | 12/06/2024 | TOC500 |
TOC50024B1 | Analysenzertifikat | 22/04/2024 | TOC500 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gesamtkohlenstoff (TOC)-Standard 500 ppm >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur