Learn More
Standard für anorganischen Gesamtkohlenstoff (TIC) 500 ppm, Reagecon
Hergestellt aus hochreinen Rohstoffen und geeignet für die Kalibrierung einer Vielzahl von TIC-Analysatoren mit hoher Genauigkeit
Marke: Reagecon TIC500
Beschreibung
- Referenzstandard für anorganischen Gesamtkohlenstoff (TOC), Referenzmaterial für anorganischen Gesamtkohlenstoff (TOC).
- Unabhängig, rückführbar und zertifiziert.
- Präsentiert in einem speziellen Doppelhals-Dosiergerät, das Kontamination, Verdampfung oder Interferenzen verhindert.
- Gravimetrisch auf Gewichts-/Volumenbasis bis zur Angabe von ± 2 % vorbereitet und zertifiziert.
- Reagecon verfügt über eine IEC/ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen und Pipetten (INAB Ref: 265C).
- Die daraus resultierenden Gerätekalibrierungszertifikate werden gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
- Die Konzentration dieses Standards wird mit einem hochleistungsfähigen kalibrierten Gesamtkohlenstoffanalysator (TIC-Instrument) überprüft.
- Die Kalibrierung des TIC-Geräts wird mit einem hochreinen ISO-Guide 34-akkreditierten TIC-Standard abgeschlossen, der dem Wert der TIC-Konzentration dieses Produkts ähnelt.
Spezifikation
Genauigkeit ± 2 %, Matrix: Wasser (H2O) | |
Doppelhalsflasche aus HDPE | |
TIC-Analyse |
500 ppm | |
500 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
TIC50024L1 | Analysenzertifikat | 20/11/2024 | TIC500 |
TIC50024F1 | Analysenzertifikat | 20/08/2024 | TIC500 |
TIC50023M1 | Analysenzertifikat | 22/04/2024 | TIC500 |
TIC50023G1 | Analysenzertifikat | 29/11/2023 | TIC500 |
TIC50023D1 | Analysenzertifikat | 20/06/2023 | TIC500 |