Learn More
Thermo Scientific™ Reagenzien für die Messung des Gesamtcholesterins
Mit den Thermo Scientific™ Gesamtcholesterin-Reagenzien können Sie das Gesamtcholesterin im Serum in vitro quantitativ bestimmen.
Marke:  Thermo Scientific™ TR13421
Artikelnummer. 10178058
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Gesamtcholesterin-Reagenzien können Sie das Gesamtcholesterin im Serum in vitro quantitativ bestimmen.
Die Messung des Cholesterinspiegels im Serum kann als Indikator der Leber-, Gallen- und Schilddrüsenfunktion, der intestinalen Absorption, für Nebennierenerkrankungen und für eine Prädisposition für koronare Herzkrankheit dienen. Erhöhte Konzentrationen sind assoziiert mit Nephrose, Diabetes mellitus und Verschlussikterus. In Kombination mit der Bestimmung von Triglyceriden, HDL und LDL liefern die Gesamtcholesterin-Assays wertvolle Informationen zur Prognose von koronarer Herzkrankheit. Verminderte Konzentrationen können in Fällen von Hyperthyreose, bestimmten Anämien, Malabsorption und Wasting-Syndromen beobachtet werden.
  • Rekonstituierte Stabilität von bis zu 12 Monaten und verschiedene Kit-Größen, um Reagenzienabfälle zu minimieren
  • Geeignet für die manuelle Anwendung oder den Einsatz in automatisierten klinisch-chemischen Analysatoren
  • Anwendungsvorschriften sind für eine große Auswahl automatisierter Analysatoren auf Anfrage erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zeichen
Ja
Plasma, Serum, Serum oder Plasma
Bis zu 20 mmol/l (774 mg/dl)
2 x 125 mL
Infinity Cholesterin 2 x 125 ml
Cholesterin
Reagenz
Endpunkt
Bis zum Verfallsdatum bei 2 bis 8 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer163450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberTR13421
Chargennummer163447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Catalog NumberTR13421
Chargennummer812912 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog NumberTR13421
Chargennummer683548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/07/2023 Catalog NumberTR13421
Chargennummer606599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2023 Catalog NumberTR13421
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Reagenzien für die Messung des Gesamtcholesterins > Infinity Gesamtcholesterin 2 x 125 ml