Learn More
Unity Lab Services™ Total Care Serviceplan für Thermo Scientific Kühlschränke und Tiefkühlgeräte (bis -40°C)
Der Total Care Serviceplan gewährleistet Unterstützung nach Ablauf der Werksgarantie. Inklusive zweitägiger Reaktionszeit (innerhalb des angegebenen Standorts und der angegebenen Kriterien), vollständige Abdeckung von Ersatzteilen und Arbeitsleistung sowie ein Besuch zur Präventivwartung.
Marke:  Unity Lab Services™ TLCLRF
Artikelnummer. 17250444
  • 1599.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Fortsetzung des umfassenden Service-Supports nach Ablauf der Werksgarantie mit schnellerer Reaktionszeit und proaktiver Wartung durch jährlichen Besuch zur präventiven Wartung (oder Ereignis)
  • 2 Werktage Reaktionszeit (kann je nach Standort variieren) für Instandsetzung
  • Einschließlich Arbeitsleistung des Technikers, Reisekosten und werkszertifizierte Ersatzteile, die für die korrektive Wartung erforderlich sind
  • Ein geplanter Wartungsbesuch einschließlich eines präventiven Wartungssets (falls zutreffend)
  • Priorisierter, unbegrenzter Zugang zu OEM-geschulten Experten des technischen Supports, die Probleme diagnostizieren, untersuchen und per Fernzugriff beheben oder Besuche vor Ort mithilfe der neuesten digitalen Remote-Support-Tools planen können
  • Online-Zugang zur Service-Wissensdatenbank
  • Reparaturgarantie für die Dauer der Produktgarantie bzw. 1 Jahr, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, gemäß den Vertragsbedingungen
  • Software-/Firmware-Updates des Geräts bei Bedarf zur Unterstützung einer Präventivwartung oder fehlerbehebenden Wartung inbegriffen
  • Upgrades auf neue Softwareversionen nicht im Leistungsumfang enthalten
  • 10 % Rabatt auf zusätzliche Serviceleistungen, einschließlich zusätzlicher Einsätze zur präventiven Wartung, Kalibrierungs- und Qualifizierungsservices
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kühlschränke und Tiefkühlgeräte (bis -40°C)
Inklusive zweitägiger Reaktionszeit (innerhalb des angegebenen Standorts und der angegebenen Kriterien), vollständige Abdeckung von Ersatzteilen und Arbeitsleistung sowie ein Besuch zur Präventivwartung.
Upgrades auf neue Softwareversionen
Vollständige Abdeckung von Ersatzteilen und Arbeitsleistung sowie ein Besuch zur Präventivwartung.
Support nach Ablauf der Werksgarantie
Total Care Serviceplan
Zwei Tage (innerhalb des angegebenen Standorts und der angegebenen Kriterien)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Total Care Serviceplan für Thermo Scientific Kühlschränke und Tiefkühlgeräte (bis -40°C) > Kühlschränke und Tiefkühlgeräte (bis -40°C)