Learn More
Standard für Gesamtsäurezahl, ASTM D664 (Nennwert: 1,54 mg KOH/g), 3 x 125g, Paragon Scientific™
Speziell für die Verifizierung von Analysegeräten hergestellt, die zur Bestimmung der Säurezahl mittels potentiometrischer Titration verwendet werden. Jeder Standard ist in strikter Übereinstimmung mit internationalen Prüfmethodenprotokollen, ASTM D664/IP 177 zertifiziert.
Marke:  Paragon Scientific TAN015/3
Artikelnummer. 16060430
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Säurezahl (TAN) getestet und zertifiziert gemäß ASTM D664/IP 177
  • Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
  • Vollständig rückführbar auf internationale Standards und minimale Unsicherheiten für maximale Datengenauigkeit
  • Wird in der Regel bei der Analyse von Altölen und Schmierstoffen verwendet, ist jedoch nicht darauf beschränkt
  • Lieferung als Einzelpackung oder als Dreifachpackung
  • Lieferung in manipulationssicherer Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
  • Hergestellt in Großbritannien
  • 24 Monate Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
3 x 125 g
Name des Produkts
Standard für Gesamtsäurezahl, ASTM D664 (Nennwert: 1,54 mg KOH/g), 3 x 125g, Paragon Scientific™ > Menge: 3 x 125 g
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.