Learn More
Standard für Gesamtsäurezahl, ASTM D664 (Nennwert: 0,49 mg KOH/g), 3 x 125g, Paragon Scientific™
Speziell für die Verifizierung von Analysegeräten hergestellt, die zur Bestimmung der Säurezahl mittels potentiometrischer Titration verwendet werden. Jeder Standard ist in strikter Übereinstimmung mit internationalen Prüfmethodenprotokollen, ASTM D664/IP 177 zertifiziert.
Marke: Paragon Scientific TAN005/3
Beschreibung
- Säurezahl (TAN) getestet und zertifiziert gemäß ASTM D664/IP 177
- Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
- Vollständig rückführbar auf internationale Standards und minimale Unsicherheiten für maximale Datengenauigkeit
- Wird in der Regel bei der Analyse von Altölen und Schmierstoffen verwendet, ist jedoch nicht darauf beschränkt
- Lieferung als Einzelpackung oder als Dreifachpackung
- Lieferung in manipulationssicherer Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
- Hergestellt in Großbritannien
- 24 Monate Haltbarkeit
Spezifikation
3 x 125 g |
Sicherheit und Handhabung
- total acid number standard
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: zinc bis [O,O bis(2-ethylhexyl)] bis (dithiophosphate), 2,6-di-tert-butylphenol,triphenyl phosphate
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.