Learn More
SCA Hygiene Products™ Tork Wischpapier, reiner Zellstoff
Marke:  SCA Hygiene Products™ 100130
51.90 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11392040
  • 119.98 CHF / 11 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Wischpapier
215 mm
ISO 9001 und ISO 14001
Ja
Mini-Rolle mit Zentralentnahme
11/Rolle
120 m
Frischfaser
Weiß
120 m x 215 mm
Tork Zubehör für tragbaren Mini-Spender mit Innenabrollung, Tork Zubehör für tragbaren Mini-Spender mit Innenabrollung, Tork Starter Pack Spender mit Innenabrollung, Tork Metall-Spender mit Innenabrollung
1-lagig
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24095
    Gültig bis zum2025-04-15
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 17/03/2025 und dem 15/04/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCA Hygiene Products™ Tork Wischpapier, reiner Zellstoff > Größe (L x B):120m x 215mm