Learn More
3M™ ToraCCS Schutzbrille AS, AF, UV, PC, klar, Rahmen blau
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Glas der optischen Klasse 1 für hohe Klarheit und längere Tragezeiten
- Speziell entwickelte Bügelspitzen ermöglichen den Anschluss bestimmter, mit Kabel versehener 3M E-A-R™ Gehörschutzstöpsel an der Schutzbrille für zusätzlichen Lärmschutz.
- Sehr leicht (25 g) für maximalen Komfort
- Optimieren Sie das Rundum-Design für eine hervorragende Abdeckung und ein gutes Sichtfeld
- Starke Polycarbonat-Linsen mit kratzfester und Antifog-Beschichtung für verbesserte Sicht und längere Haltbarkeit
- Kann in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich industrieller Fertigung, Konstruktion, Engineering, Montage, Holzbearbeitung und mehr
- Geprüft und CE-zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166 |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrille |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Material | Polycarbonat |
UV-Schutz | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ ToraCCS Schutzbrille AS, AF, UV, PC, klar, Rahmen blau >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur