Learn More
Topoisomerase II alpha Mouse, Clone: TOP2A/1362, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen Topoisomerase II alpha
Klon TOP2A/1362
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15960998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
7153-MSM2-P0
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15970998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
7153-MSM2-P1
100 μg
484.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Topoisomerase II alpha
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
7153
Recombinant human Topoisomerase II alpha fragment (aa1352-1493)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
170kDa
TOP2A/1362
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
XP_011523467
TOP2A
IgG2b κ
Protein A/G Purified
Nuclear
HeLa cells or Tonsil