Learn More
Topoisomerase II alpha Mouse, Clone: TOP2A/1362, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 7153-MSM2-P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15970998
  • 484.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Topoisomerase II alpha
Nuclear
TOP2A/1362
Unconjugated
XP_011523467
Mouse
170kDa
Protein A/G Purified
RUO
7153
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TOP2A
Recombinant human Topoisomerase II alpha fragment (aa1352-1493)
HeLa cells or Tonsil
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.