Learn More
Invitrogen™ Topo™ TA Cloning™ Kit für die Subklonierung, ohne kompetente Zellen
Eine hocheffiziente, 5-minütige Klonierungsstrategie in einem Schritt (TOPO-Klonierung) zum direkten Einfügen von mittels Taq–Polymerase amplifizierter PCR-Produkte in einen Plasmidvektor für die Subklonierung
536.00 CHF - 596.00 CHF
Spezifikation
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Klonierungsmethode Topo™-TA
Format Kit
Produktlinie TOPO™
Produkttyp Klonierungskit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15507540
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
451641
10 Reaktionen
536.00 CHF
10 Reaktionen
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11543147
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
450641
25 Reaktionen
596.00 CHF
20 Reaktionen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Kit
Klonierungskit
Topo™-TA
TOPO™
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Topo™ TA Cloning™ Kit für die Subklonierung, ohne kompetente Zellen