Learn More
MP Biomedicals Oberseite des CryoPrep Adapters
FastPrep-24 Ersatzteil.
Marke: MP Biomedicals 116002528T
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Adaptertyp: Kryogen
- Probendurchsatz: Medium
- Röhrchenkompatibilität: 2 ml
- Für FastPrep-24
Spezifikation
Ersatzkomponente für Oberseite | |
Probendurchsatz: Medium | |
FastPrep-24™ |
2 ml | |
Halteplatte zum Sichern von Röhrchen und Adapter | |
24 x 2-ml-Röhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals Oberseite des CryoPrep Adapters > Röhrchenkompatibilität:2 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur