Learn More
Toluol, für HPLC, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
C7H8, CAS-Nummer-108-88-3, Tolu-sol, Toluen, Phenylmethan, Monomethylbenzol, Toluol, Methamid, Methylbenzol, Methylbenzol, Benzol, Methyl, Antisal 1a, 2,5 l, 111 °C, CHEBI:17578, farblos, 92,14 g/mol, YXFVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, Toluol, -95 °C, 8512, 92.141, Flasche aus braunem Glas, Flüssigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -95°C |
CAS | 108-88-3 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 111°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Summenformel | C7H8 |
MDL-Nummer | MFCD00008512 |
Dampfdruck | 29mbar at 20°C |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
2538281 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | T/2306/10RSS,T/2306/30RSS,T/2306/27SS,T/2306/27Z,T/2306/25X,T/2306/34V,T/2306/25RSS,T/2306/25,T/2306/15,T/2306/17,T/2306/17X,T/2306/17Z,T/2306/15X,T/2306/25SSX |
2533994 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | T/2306/10RSS,T/2306/30RSS,T/2306/27SS,T/2306/27Z,T/2306/25X,T/2306/34V,T/2306/25RSS,T/2306/25,T/2306/15,T/2306/17,T/2306/17X,T/2306/17Z,T/2306/15X,T/2306/25SSX |
2532115 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | T/2306/10RSS,T/2306/30RSS,T/2306/27SS,T/2306/27Z,T/2306/25X,T/2306/34V,T/2306/25RSS,T/2306/25,T/2306/15,T/2306/17,T/2306/17X,T/2306/17Z,T/2306/15X,T/2306/25SSX |
2527234 | Analysenzertifikat | 17/02/2025 | T/2306/10RSS,T/2306/30RSS,T/2306/27SS,T/2306/27Z,T/2306/25X,T/2306/34V,T/2306/25RSS,T/2306/25,T/2306/15,T/2306/17X,T/2306/17Z,T/2306/15X,T/2306/25SSX |
Sicherheit und Handhabung
- Toluene
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.