Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Toluene |
Schmelzpunkt | -95°C |
CAS | 108-88-3 |
Farbe | Farblos |
CAS Max. % | 1 |
Dichte | 0.867 g/cm3 (20°C) |
Siedepunkt | 110.6°C |
Menge | 173 kg |
Flammpunkt | 4°C |
Summenformel | C7H8 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Toluol, extra rein, Honeywell Burdick & Jackson™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur